SAB4200847
Anti-FAM134B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
JK1, RETREG1, reticulophagy regulator 1
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:500-1:1000 using cultured human Hela Cells
western blot: 1:500-1:1000 using 293T Cells Exp.FAM134B
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable