SAB4200118
Anti-CYBB antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CGD, Anti-Cytochrome b-245, β polypeptide (chronic granulomatous disease), Anti-GP91-1, Anti-GP91-PHOX, Anti-NOX2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~95 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using RAW264 cell extracts
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CYBB(1536)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)