SAB3700349
Anti-Guinea Pig IgG (Fc specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
guinea pig
concentración
2.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Propiedades físicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)