SAB1409465
Anti-CTSA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GLB2, GSL, NGBE, PPCA, PPGB
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 54.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTSA(5476)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MIRAAPPPLFLLLLLLLLLVSWASRGEAAPDQDEIQRLPGLAKQPSFRQYSGYLKGSGSKHLHYWFVESQKDPENSPVVLWLNGGPGCSSLDGLLTEHGPFLVQPDGVTLEYNPYSWNLIANVLYLESPAGVGFSYSDDKFYATNDTEVAQSNFEALQDFFRLFPEYKNNKLFLTGESYAGIYIPTLAVLVMQDPSMNLQGLAVGNGLSSYEQNDNSLVYFAYYHGLLGNRLWSSLQTHCCSQNKCNFYDNKDLECVTNLQEVARIVGNSGLNIYNLYAPCAGGVPSHFRYEKDTVVVQDLGNIFTRLPLKRMWHQALLRSGDKVRMDPPCTNTTAASTYLNNPYVRKALNIPEQLPQWDMCNFLVNLQYRRLYRSMNSQYLKLLSSQKYQILLYNGDVDMACNFMGDEWFVDSLNQKMEVQRRPWLVKYGDSGEQIAGFVKEFSHIAFLTIKGAGHMVPTDKPLAAFTMFSRFLNKQPY
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable