SAB1404286
Monoclonal Anti-QDPR antibody produced in mouse
clone 2D4-1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DHPR, FLJ42391, PKU2, SDR33C1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D4-1D3, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~52.95 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... QDPR(5860)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAAAAAAGEARRVLVYGGRGALGSRCVQAFRARNWWVASVDVVENEEASASIIVKMTDSFTEQADQVTAEVGKLLGEEKVDAILCVAGGWAGGNAKSKSLFKNCDLMWKQSIWTSTISSHLATKHLKEGGLLTLAGAKAALDGTPGMIGYGMAKGAVHQLCQSLAGKNSGMPPGAAAIAVLPVTLDTPMNRKSMPEADFSSWTPLEFLVETFHDWITGKNRPSSGSLIQVVTTEGRTELTPAYF
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable