SAB1403659
Monoclonal Anti-CDKN1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CDKN4, KIP1, MEN1B, MEN4, P27KIP1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDKN1B(1027)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
KVPAQESQDVSGSRPAAPLIGAPANSEDTHLVDPKTDPSDSQTGLAEQCAGIRKRPATDDSSTQNKRANRTEENVSDGSPNAGSVEQTPKKPGLRRRQT
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable