SAB1402975
Monoclonal Anti-ST8SIA4 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC34450, MGC61459, PST, PST1, SIAT8D, ST8SIA-IV
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~44.59 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ST8SIA4(7903)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MRSIRKKWTICTISLLLIFYKTKEIARTEEHQETQLIGDGELSLSRSLVNSSDKIIRKAGSSIFQHNVEGWKINSSLVLEIRKNILRFLDAERDVSVVKSSFKPGDVIHYVLDRRRTLNISHDLHSLLPEVSPMKNRRFKTCAVVGNSGILLDSECGKEIDSHNFVIR
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)