Merck
S9945
Sigma-Aldrich
Stemline® Keratinocyte Growth Supplement
With bovine pituitary extract (BPE) and CaCl2, For use with S0196, Stemline® Keratinocyte Medium II
Sinónimos:
Keratinocyte Medium Supplement
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
liquid
calidad
With bovine pituitary extract (BPE) and CaCl2
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
color
clear pink-brown
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Produced in a GMP state-of-the-art facility, Stemline Keratinocyte Stem Cell Expansion Medium is clearly an excellent choice for your Keratinocyte applications.
Información legal
Stemline is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)