S1378
Secobarbital sodium salt
Sinónimos:
5-Allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid sodium-potassium salt, Quinalbarbitone sodium-potassium salt, Seconal sodium-potassium salt
About This Item
Productos recomendados
control farmacológico
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidad
H2O: soluble
alcohol: soluble
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
cadena SMILES
[Na+].CCCC(C)C1(CC=C)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C12H18N2O3.Na/c1-4-6-8(3)12(7-5-2)9(15)13-11(17)14-10(12)16;/h5,8H,2,4,6-7H2,1,3H3,(H2,13,14,15,16,17);/q;+1/p-1
Clave InChI
AXXJTNXVUHVOJW-UHFFFAOYSA-M
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges