R1401
Reversin 205
≥98% (HPLC), film
Sinónimos:
[Boc-Glu(Obzl)]2-Lys-Ome
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
film
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
colorless
mp
101-102 °C
solubilidad
DMSO or ethanol: soluble (Insoluble in water)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)[C@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(=O)OCc2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C41H58N4O12/c1-40(2,3)56-38(51)44-30(21-23-33(46)54-26-28-16-10-8-11-17-28)35(48)42-25-15-14-20-32(37(50)53-7)43-36(49)31(45-39(52)57-41(4,5)6)22-24-34(47)55-27-29-18-12-9-13-19-29/h8-13,16-19,30-32H,14-15,20-27H2,1-7H3,(H,42,48)(H,43,49)(H,44,51)(H,45,52)/t30-,31-,32-/m0/s1
Clave InChI
BRVAQYBFHAIYLQ-CPCREDONSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... GRIN2B(14812)
rat ... GRIN2B(24410)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artículos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.