P0618
cis-8-Hydroxy-3-(n-propyl)-1,2,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-benz[e]indole hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
cis(±)-8-OH-PBZI hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
color
light brown
solubilidad
H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate)
DMSO: soluble 12 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br.CCCN1CC[C@@H]2[C@H]1CCc3ccc(O)cc23
InChI
1S/C15H21NO.BrH/c1-2-8-16-9-7-13-14-10-12(17)5-3-11(14)4-6-15(13)16;/h3,5,10,13,15,17H,2,4,6-9H2,1H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
Clave InChI
UMGQLEXNQCHIFN-NQQJLSKUSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD3(1814)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)