Merck
P0514
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol ammonium salt from egg yolk lecithin
solution, 10 mg/mL in chloroform: methanol (49:1), ≥99%
Sinónimos:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-rac-glycerol), 1-(3-sn-Phosphatidyl)-rac-glycerol ammonium salt from egg yolk lecithin
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
origen biológico
egg yolk
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
solution
concentración
10 mg/mL in chloroform: methanol (49:1)
grupo funcional
phospholipid
tipo de lípido
phosphoglycerides
temp. de almacenamiento
−20°C
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Emmanuelle Dubots et al.
The Journal of biological chemistry, 285(9), 6003-6011 (2009-12-22)
One of the major characteristics of chloroplast membranes is their enrichment in galactoglycerolipids, monogalactosyldiacylglycerol (MGDG), and digalactosyldiacylglycerol (DGDG), whereas phospholipids are poorly represented, mainly as phosphatidylglycerol (PG). All these lipids are synthesized in the chloroplast envelope, but galactolipid synthesis is