OH30122651
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX8201M, weighing capacity 8200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal weighing plate
Características
CE compliant
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ohaus® 30122651
intervalo de medición de la capacidad de pesada
8200 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × L
19.5 cm × 17.5 cm