N9414
Anti-NUCB2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Calnuc, Anti-NEFA, Anti-Nef, Anti-Nesfatin, Anti-Nucleobindin 2, Anti-p54
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~54 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using Rat2 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Rat2 cell lysates
western blot: 2-4 μg/mL using mouse testis extracts (S1 fraction)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Nucb2(59295)
Descripción general
Aplicación
- immunofluorescence
- western blotting
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable