L4390
Dodecilsulfatosódico
for molecular biology, ≥98.5% (GC)
Sinónimos:
Dodecil sulfato de sodio, Dodecil sulfato sodium salt, Lauril sulfato sodium salt, Laurilsulfato de sodio, SDS
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
descripción
anionic
Análisis
≥98.5% (GC)
mp
204-207 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
trazas de catión
Pb: ≤10 ppm
absorción
≤0.3 at 260 nm in solution at 3%
≤0.3 at 280 nm in solution at 3%
actividad extraña
DNase, RNase, none detected
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges