H9659
Hepatitis C virus NS4 antigen−Fluorescein
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
mol peso
19 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
concentración
~1 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Positive control for HCV antibodies.
Otras notas
HCV NS4a+b [1658-1863]-Galactosidase-tagged, fluorescein conjugate.
Forma física
Solution in 8 M urea, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, and 10 mM β-mercaptoethanol
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)