GE17-1181-01
RESOURCE™ RPC
Cytiva 17-1181-01, pack of 1 mL
About This Item
Productos recomendados
ligand
matrix surface
Características
autoclavable 20 min at 121°C
envase
pack of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-1181-01
Parámetros
flow rate
580 psi
lecho tamaño
6.4 mm × 30 mm
lecho volumen
1 mL
Matriz
polystyrene/divinylbenzene
tam. prom. pieza
15 μm (monosized)
cleaning
1-14
Intervalo de trabajo
1-12
capacidad
~10 mg binding capacity
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity, and high resolution at high flow rates.
- Excellent scalability, from RESOURCE™ to FineLINE columns.
- using ÄKTATM design and other high-performance liquid chromatography systems.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)