EP5825713001
Eppendorf® Rotor Accessories
plate adapter, Holds 384 well plates, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Productos recomendados
Características
Holds 384 well plates
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825713001 (EU)
técnicas
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with MTP/Flex bucket
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
EP5825713001-2EA | 4022536226941 |