EP5810748003
Eppendorf® Adapter
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500, set of 2 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500
envase
set of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810748003
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 250 mL reactangular bucket
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)