EP5425715005
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 mL PCR tubes, pack of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
holds 0.2 mL PCR tubes
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5425715005
técnicas
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)