EP5427727000
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427727000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
EP5427727000-2EA | 4022536220161 |