EP5425723008
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 ml PCR tubes, for use with Rotor F-45-72-8, pack of 6 ea
About This Item
Productos recomendados
Características
holds 0.2 ml PCR tubes
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5425723008
técnicas
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor F-45-72-8
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)