Documentos clave
Detroit 562
87042205, human pharynx, Heteroploid
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
origen biológico:
human pharynx
modo de crecimiento:
Adherent
cariotipo:
2n = 46
morfología:
Heteroploid
productos:
Not specified
receptores:
Not specified
enfermedades relevantes:
cancer
Nombre del producto
Detroit 562, 87042205
origen biológico
human pharynx
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46
morfología
Heteroploid
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian pharynx carcinoma
Descripción línea celular
Derived from pleural fluid of an adult female with primary carcinoma of the pharynx. The cells have the type B glucose-6-phosphate dehydrogenase.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,10
THO1: 8,9
TPOX: 8,10
vWA: 16
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.1% Lactalbumin hydrolysate (LH) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)