BGE human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85121708, IHW Number: 9295
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 85121708-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85121708-1VL
etnicidad
Not specified
género
not specified
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
B: 52
HLA DRB1: 1502
HLA DRB5: 102
HLA DQB1: 6011
Perfil serológico
HLA B: 52
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 12
HLA DR: 2
HLA DQ: 1
HLA DP: 4
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)