93015
TRIS Glycine buffer solution
BioReagent, for molecular biology, 10x concentrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Línea del producto
BioReagent
Formulario
liquid
calidad
10x concentrate
impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.6±0.2
densidad
1.06 g/mL at 20 °C
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
Forma física
0.25 M TRIS, 1.92 M glycine
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?