90860
Lipasa from Candida rugosa
powder, slightly beige, >2 U/mg
Sinónimos:
Triacilglicerol acilhidrolasa, Triacilglicerol lipasa
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
actividad específica
>2 U/mg
color
slightly beige
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Clave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Las lipasas catalizan la hidrólisis de los triacilgliceroles en glicerol y ácidos grasos libres.
Definición de unidad
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable