Merck
45250
Sigma-Aldrich
Eosin Methylene blue
for microscopy (Bact.)
About This Item
Número de índice de color:
45380/52015
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
grado
for microscopy (Bact.)
formulario
solid
cadena SMILES
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Mixture of eosin and methylene blue stains for use in differential microbiological media to culture and identify pathogenic microorganisms, e.g., Neisseria sicca,, Acinetobacter calcoaceticus.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
D F Spino et al.
Applied and environmental microbiology, 41(4), 1063-1064 (1981-04-01)
Acinetobacter calcoaceticus, frequently found in drinking waters and implicated in nosocomial infections, was presumptively identified by its tiny, blue colonial appearance on Levine eosin methylene blue agar. All of the 33 isolates from drinking water showing this distinctive colonial appearance