158240
1-Nitrosopyrrolidine
99%
Sinónimos:
N-Nitrosopyrrolidine, NPYR
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.489 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
densidad
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
Clave InChI
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Carcinogenesis and Epigenetics