Documentos clave
18412
Hydrazine hydrate solution
78-82% (iodometric)
Sinónimos:
Hydrazinium hydroxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
78-82% (iodometric)
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.NN
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Clave InChI
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este artículo | C6295 | C6164 | C2999 |
---|---|---|---|
technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cryopreservation: suitable |
shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)