S1250000
Stanozolol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[3,2-c]pyrazole, 5α-Androstane-17α-methyl-17β-ol-[3,2-c]pyrazole, Androstanazole, Stanazol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
stanozolol
fabricante / nombre comercial
EDQM
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadena SMILES
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)Cc5cn[nH]c5C2
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
LKAJKIOFIWVMDJ-IYRCEVNGSA-N
Información sobre el gen
human ... AR(367)
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)