Merck
PHL83334
Fraxinol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6-Hydroxy 5,7-dimethoxycoumarin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
222.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[o]1c2c(c(c(c(c2)OC)O)OC)cc[c]1=O
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-8-5-7-6(3-4-9(12)16-7)11(15-2)10(8)13/h3-5,13H,1-2H3
Clave InChI
PBPNOAHYDPHKFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: pelargonium
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)