PHL83292
Xanthotoxol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
8-Hydroxypsoralen
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[o]1c2c(cc3c([o]cc3)c2O)cc[c]1=O
InChI
1S/C11H6O4/c12-8-2-1-6-5-7-3-4-14-10(7)9(13)11(6)15-8/h1-5,13H
Clave InChI
JWVYQQGERKEAHW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)