Merck
NISTRM8546
NBS 28 (silicon and oxygen isotopes in silica sand)
NIST® RM 8546
Sinónimos:
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
pureza isotópica
 18O
 29Si
 30Si
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silicon (30Si/29Si), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1