Merck
H147
Supelco
Hydroxybufuralol maleate salt
analytical standard, solid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H23NO3 · C4H4O4
Peso molecular:
393.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
off-white
solubilidad
H2O: soluble
ethanol: soluble
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO3.C4H4O4/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clave InChI
UCHVLIWUAUXBBC-BTJKTKAUSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Metabolite of bufuralol; product of microsomal oxidation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)