Documentos clave
CRM360
Supelco
TPH - Sandy Loam 4
pkg of 100 g
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
Características
Certified RRO Concentration - (C25-C36) 336 mg/Kg
envase
pkg of 100 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM360-100
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
soil
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)