CCW4692
Malt Extract Acid Agar in flasks
For detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples, suitable for microbiology
Sinónimos:
MEA pH 4.3
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
solid
caducidad
18 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Características
ready-to-use
composición
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
envase
box of 10 bottles
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
botella capacidad
250 mL
filling volume
200 mL
color
yellow
pH
3.5±0.2 (25 °C)
4.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
molds
yeasts
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Componentes
- 1 box with 10 bottles of 250 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)