92940
Triphenylantimony(III)
purum, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
Antimony(III)triphenyl, Triphenylstibine
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
377 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
53-55 °C
cadena SMILES
c1ccc(cc1)[Sb](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Clave InChI
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)