91224
Ethyl phenylacetate
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497-1.499
bp
229 °C (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clave InChI
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)