78714
Benzyl cinnamate
reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
3-Phenyl 2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Cinnamic acid benzyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
Clave InChI
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)