Merck
73146
Supelco
1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol
analytical standard
Sinónimos:
1,3-Dihexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)glycerol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H100O6
Número de CAS:
Peso molecular:
833.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥96.0% (TLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
oleic acid, 33-36%
palmitic acid, 64-67%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
Clave InChI
FDCOHGHEADZEGF-QPLCGJKRSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)