38278
DL-Menthol
reference material
Sinónimos:
Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Nivel de calidad
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ~50:50
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
216 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Descripción general
DL-Menthol, a cyclic terpene alcohol and a naturally occurring compound, originates from the plants of Mentha species. It has a typical minty smell, flavor and finds applications as an ingredient in fragrances, food products, and cosmetics including shower gels, shampoos, face creams, body lotions, liqueurs, candy, etc.
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)