36185
Oxycarboxine
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC1=C(C(=O)Nc2ccccc2)S(=O)(=O)CCO1
InChI
1S/C12H13NO4S/c1-9-11(18(15,16)8-7-17-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
AMEKQAFGQBKLKX-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)