30743-M
Ácido sulfúrico
puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
descripción
Nominally 95-98% H2SO4
Ensayo
95.0-97.0%
Formulario
liquid
impurezas
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2 ppm KMnO4 red. matter (as O)
≤2 ppm ammonium (NH4)
residuo de ign.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
densidad
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
trazas de catión
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.000005%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000002%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000005%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.1 ppm
Ge: ≤0.000005%
Hg: ≤0.005 ppm
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?