30721-M
Ácido clorhídrico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
1.3 (vs air)
presión de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Ensayo
≥37%
Formulario
liquid
impurezas
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% ammonium (NH4)
≤0.005% non-volatile matter
residuo de ign.
≤0.0005% (as SO4)
color
APHA: ≤10
bp
>100 °C (lit.)
densidad
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
trazas de anión
bromide (Br-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
sulfate (SO42-): ≤0.0001%
sulfite (SO32-): ≤0.0001%
trazas de catión
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000002%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00002%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
heavy metals: ≤0.0001% (by ICP-OES)
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Characterization of Miscanthus giganteus lignin isolated by ethanol organosolv process under reflux condition: Hydrochloric acid plays a key role in the organosolv process to isolate lignin from Miscanthus giganteus, which is critical for the development of bio-based chemicals and materials (Bauer et al., 2012).
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?