30620-M
Hidróxido de sodio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
pellets
técnicas
titration: suitable
impurezas
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.002% heavy metals (as Ag)
≤1.0% Na2CO3
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
mp
318 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
densidad
2.13 g/cm3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.05 ppm
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
It may be used in the synthesis of following compounds:
- alkylaryl amidosulfobetaines
- (3 -[4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl] dimethylammonio propane sulfonate (XOSB)
- trisulfobetaines (TriSBn)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?