30315-M
Yoduro de potasio
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0%
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulario
crystalline
impurezas
Reducing substances, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
≤10 ppm total nitrogen (N)
pérdida
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
6-8 (20 °C, 5%)
mp
681 °C (lit.)
trazas de anión
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 ppm
iodate (IO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
trazas de catión
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
cadena SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- As a solid base catalyst loaded with alumina for transesterification of soybean oil with methanol.
- As a iodide source in the solvothermal synthesis of BiOI (bismuth oxyiodide) microspheres using ethylene glycol solvent.
- In the synthesis of RGO (reduced graphene oxide) from GO (graphite oxide) in presence of HCl–KI mixture.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?