262560
Mineral Spirits
odorless, contains ≥10 ppm BHT
Sinónimos:
Ligroin, Petroleum spirits
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
920-901-0
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
bp:
179-210 °C
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2 psi ( 21.1 °C)
Formulario
liquid
contiene
≥10 ppm BHT
índice de refracción
n20/D 1.424
bp
179-210 °C
densidad
0.752 g/mL at 25 °C
Categorías relacionadas
Descripción general
Mineral spirits is a petrol-based aliphatic hydrocarbon solvent commonly used as degreaser.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Airborne concentrations of benzene and mineral spirits (stoddard solvent) during cleaning of a locomotive generator and traction motor
Madl AK & Paustenbach DJ
Environmental Health : A Global Access Science Source, 65(23), 1965-1979 (2002)