229121
Solvent Blue 59
Dye content 98 %
Sinónimos:
1,4-Bis(ethylamino)-9,10-anthraquinone, Atlasol Blue 2N, Sudan Blue
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
Formulario
powder
composición
Dye content, 98%
mp
215-217 °C (lit.)
λmáx.
595 nm
640 nm (2nd)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCNc1ccc(NCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-3-19-13-9-10-14(20-4-2)16-15(13)17(21)11-7-5-6-8-12(11)18(16)22/h5-10,19-20H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
JUUJTYPMICHIEM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)