15355
N-Boc-ethanolamine
purum, ≥96.0% (GC)
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, tert-Butyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, Boc-2-aminoethanol, Boc-glycinol
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
n20/D 1.450
densidad
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
Clave InChI
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)