15235
N,N-Bis(trimethylsilyl)methylamine
for GC derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Heptamethyldisilazane
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
calidad
LiChropur™
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
144-147 °C (lit.)
densidad
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CN([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H21NSi2/c1-8(9(2,3)4)10(5,6)7/h1-7H3
Clave InChI
ZSMNRKGGHXLZEC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs